Läs mer
(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 132201-32-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2R,3S)-3-Amino-2-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2R,3S)-3-Phenylisoserine hydrochloride, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, (alphaR,betaS)- (9CI), Benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-hydroxy-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H/t7-,8+;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)c1ccccc1 |
| Visa mer |