Läs mer
(2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-metylhexansyra, 97 %
Produktkod. 15490126
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490126 1 g 1g
15400136 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52806.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 73397-28-1 | C12H23NO5 | 261,318 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73397-28-1
Molekylformel C12H23NO5
Molekylvikt (g/mol) 261.318
MDL-nummer MFCD04972275
InChI-nyckel DJZCWTDKDFJARG-DTWKUNHWSA-N
Synonym boc-2r,3s-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, 2r,3s-3-boc-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2r,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 2r,3s-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid
PubChem CID 10377964
IUPAC-namn (2R,3S)-2-hydroxi-5-metyl-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexansyra
LEDER CC(C)CC(C(C(=O)O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 261.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.