Läs mer
(2R,3S)-3-Hydroxynorleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3S)-3-Hydroxynorleucine |
| CAS | 59286-25-8 |
| Molekylformel | C6H13NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3S)-3-Hydroxy-D-norleucine, threo-3-Hydroxy-D-norleucine, (2R,3S)-2-amino-3-hydroxy-hexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5+/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](C(O)=O)[C@@H](O)CCC |
| IUPAC-namn | (2R,3S)-2-amino-3-hydroxyhexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vikt | 147.0895 |