Läs mer
(2R,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxiran-4-fenylbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10284784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10284784 1 g Glasflaska 1g
10244834 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10284784 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 395010010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 98760-08-8
Molekylformel C15H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 263.34
MDL-nummer MFCD00671705,MFCD02258997
InChI-nyckel NVPOUMXZERMIJK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, 2r,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl 1s,2r-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, threo-n-boc-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl n-1s-1-2r-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2r,3s-3-n-boc-amino-1-oxirane-4-phenylbutane, 2r,3s-3-tert-boc amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, atazanavir impurity c, pubchem5823
PubChem CID 9813904
IUPAC-namn tert-butyl N-[(lS)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-fenyletyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <0,1%
Formel vikt 263.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.