Learn More
(2R,3S)-3-(tert-Boc)amino-1,2-epoxi-4-fenylbutan, TRC
Product Code. 30329769
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30329769 1 g
1 options
Product Code. 30329769 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6185311G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (2R,3S)-3-(tert-Boc)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
CAS 98760-08-8
Molekylformel C15 H21 N O3
Kvantitet 1 g
Synonym N-[(1S)-1-[(2R)-2-Oxiranyl]-2-phenylethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2R,3S)-(+)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, [(1S)-1-((2R)-Oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H]2CO2
IUPAC-namn tert-butyl N-[(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-fenyletyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 263.33
Formel vikt 263.1521