Läs mer
((2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen phosphate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31033700
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31033700 10 g 10g
31015648 1 g -
31029663 500 g -
31027595 25 g -
31017441 250 mg -
31031006 100 g 100g
31028646 5 g -
31018758 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31033700 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11659310g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ((2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen phosphate
CAS 1094-61-7
Molekylformel C11H15N2O8P
MDL-nummer MFCD00038748
Kvantitet 10 g
LEDER O=P(OC[C@H]1O[C@@H]([N+]2=CC=CC(C(N)=O)=C2)[C@H](O)[C@@H]1O)([O-])O
Molekylvikt (g/mol) 334.22
Procent renhet 97%