missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,3S,4S)-2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-3,4-dihydro-3,5,7-tris(phenylmethoxy)-2H-1-benzopyran-4-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3S,4S)-2-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-3,4-dihydro-3,5,7-tris(phenylmethoxy)-2H-1-benzopyran-4-ol |
| CAS | 574749-29-4 |
| Molekylformel | C50H44O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C50H44O7/c51-48-47-45(55-34-39-22-12-4-13-23-39)29-42(52-31-36-16-6-1-7-17-36)30-46(47)57-49(50(48)56-35-40-24-14-5-15-25-40)41-26-27-43(53-32-37-18-8-2-9-19-37)44(28-41)54-33-38-20-10-3-11-21-38/h1-30,48-51H,31-35H2/t48-,49+,50-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@H](OCc2ccccc2)[C@H](Oc3cc(OCc4ccccc4)cc(OCc5ccccc5)c13)c6ccc(OCc7ccccc7)c(OCc8ccccc8)c6 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S)-2-[3,4-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3,5,7-tris(phenylmethoxy)-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 756.88 |
| Formel vikt | 756.3087 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?