Läs mer
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| CAS | 497-76-7 |
| Molekylformel | C12H16O7 |
| MDL-nummer | MFCD00016915 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | OC1=CC=C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.25 |
| Procent renhet | 98% |