Läs mer
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31449747
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31449747 5 g
31433750 25 g
31444009 1 g
31447827 500 g
31448104 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31449747 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1453415g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
CAS 85618-21-9
Molekylformel C14H28O5S
MDL-nummer MFCD00012189
Kvantitet 5 g
LEDER O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1SCCCCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 308.43
Procent renhet 98%