Läs mer
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-phenoxy-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyl-beta-D-glucopyranoside |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 256.0947 |