Learn More
(2R,3S,4S,5S) -5-Hydroxy-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclohexanone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2R,3S,4S,5S) -5-Hydroxy-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclohexanone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H36O6/c36-31-21-35(37,26-38-22-27-13-5-1-6-14-27)34(41-25-30-19-11-4-12-20-30)33(40-24-29-17-9-3-10-18-29)32(31)39-23-28-15-7-2-8-16-28/h1-20,32-34,37H,21-26H2/t32-,33+,34-,35-/m0/s1 |
| Formel vikt | 552.2512 |