Läs mer
(2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol |
| CAS | 958-09-8 |
| Molekylformel | C10H13N5O3 |
| MDL-nummer | MFCD00005754 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.24 |
| Procent renhet | 98% |