Läs mer
(2R,3S)-6-oxo-2,3-difenyl-4-morfolinkarboxylsyra tert-butylester, TRC
Produktkod. 30419126
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30419126 1 g
1 options
Produktkod. 30419126 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8699701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 112741-49-8
Molekylformel C21H23NO4
Kvantitet 1 g
Synonym (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (5S,6R)-4-tert-Butoxycarbonyl-5,6-diphenyl-morpholin-2-one, (5S,6R)-5,6-Diphenyl-4-tert-butoxycarbonylmorpholin-2-one
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22-14-17(23)25-19(16-12-8-5-9-13-16)18(22)15-10-6-4-7-11-15/h4-13,18-19H,14H2,1-3H3/t18-,19+/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)O[C@@H]([C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn tert-butyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-difenylmorfolin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 353.41
Formel vikt 353.1627