missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2R,3S-Dihydroxy-4-oxo-butanoic Acid (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2R,3S-Dihydroxy-4-oxo-butanoic Acid |
| CAS | 1106851-69-7 |
| Molekylformel | C4H6O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4,5-Trihydroxydihydrofuran-2(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O5/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7/h1-3,5-7H |
| LEDER | O=C1OC(O)C(O)C1O |
| IUPAC-namn | 3,4,5-trihydroxyoxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.09 |
| Formel vikt | 134.0215 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?