Läs mer
(2R,3S)-N-Benzoyl-3-fenyl isoserinetylester, TRC
Produktkod. 30137383
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137383 500 mg
17925065 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB208555500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153433-80-8
Molekylformel C18 H19 N O4
Molekylvikt (g/mol) 313.35
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, ethyl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, ethyl ester, [R-(R*,S*)]-, Ethyl (2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxybenzenepropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine ethyl ester, Ethyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
IUPAC-namn etyl (2R,3S)-3-bensamido-2-hydroxy-3-fenylpropanoat
LEDER CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyloxymethylphenylisoserine ethylester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(20)15(13-9-5-3-6-10-13)19-17(21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16,20H,2H2,1H3,(H,19,21)/t15-,16+/m0/s1
Formel vikt 313.1314
Procent renhet >95%