Läs mer
(2R,3S)-N-Benzoyl-3-fenyl isoserin metylester, TRC
Produktkod. 30331894
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30331894 100 mg
1 options
Produktkod. 30331894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB208560100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
CAS 32981-85-4
Molekylformel C17 H17 N O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-, Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate
InChI formel InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn metyl (2R,3S)-3-bensamido-2-hydroxy-3-fenylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 299.32
Formel vikt 299.1158