Läs mer
(2R,3S)-(−)-N-Z-6-Oxo-2,3-difenylmorfolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,3S)-(-)-N-Z-6-Oxo-2,3-diphenylmorpholine |
| CAS | 100516-54-9 |
| Molekylformel | C24H21NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, William's Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21NO4/c26-21-16-25(24(27)28-17-18-10-4-1-5-11-18)22(19-12-6-2-7-13-19)23(29-21)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,22-23H,16-17H2/t22-,23+/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OCc1ccccc1)N2CC(=O)O[C@@H]([C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | Bensyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-difenylmorfolin-4-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.43 |
| Formel vikt | 387.1471 |