Läs mer
(2R,3S)-(−)-N-Z-6-Oxo-2,3-difenylmorfolin, TRC
Produktkod. 30414382
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30414382 250 mg -
30411154 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30414382 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO855550250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3S)-(-)-N-Z-6-Oxo-2,3-diphenylmorpholine
CAS 100516-54-9
Molekylformel C24H21NO4
Kvantitet 250 mg
Synonym (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, William's Lactone
InChI formel InChI=1S/C24H21NO4/c26-21-16-25(24(27)28-17-18-10-4-1-5-11-18)22(19-12-6-2-7-13-19)23(29-21)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,22-23H,16-17H2/t22-,23+/m0/s1
LEDER O=C(OCc1ccccc1)N2CC(=O)O[C@@H]([C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn Bensyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-difenylmorfolin-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 387.43
Formel vikt 387.1471