Läs mer
(2R)-4-(1,1-dimetyletyl) ester 2,4-Morforindikarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-4-(1,1-Dimethylethyl) Ester 2,4-Morpholinedicarboxylic Acid |
| CAS | 884512-77-0 |
| Molekylformel | C10H17NO5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (2R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic Acid, (R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic Acid, (R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(14)11-4-5-15-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCO[C@H](C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]morfolin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.25 |
| Formel vikt | 231.1107 |