Läs mer
(2R,4R)-2-(1,1-Dimethylethyl)-4-[(2E)-1-hydroxy-2-methyl-2-buten-1-yl]-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,4R)-2-(1,1-Dimethylethyl)-4-[(2E)-1-hydroxy-2-methyl-2-buten-1-yl]-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| CAS | 476371-86-5 |
| Molekylformel | C13H22O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R,4R)-2-(t-Butyl)-4-((S,E)-1-hydroxy-2-methylbut-2-en-1-yl)-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O3S/c1-7-8(2)9(14)13(6)10(15)16-11(17-13)12(3,4)5/h7,9,11,14H,1-6H3/b8-7+/t9-,11+,13+/m0/s1 |
| LEDER | C\C=C(/C)\[C@H](O)[C@@]1(C)S[C@@H](OC1=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2R,4R)-2-tert-butyl-4-[(E,1S)-1-hydroxy-2-methylbut-2-enyl]-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.38 |
| Formel vikt | 258.129 |