Läs mer
(2R,4R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol 4-(4-Methylbenzenesulfonate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,4R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol 4-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| CAS | 1610851-15-4 |
| Molekylformel | C21 H20 Cl2 N2 O5 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R,4R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol 4-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Cl2N2O5S/c1-15-2-5-18(6-3-15)31(26,27)29-12-17-11-28-21(30-17,13-25-9-8-24-14-25)19-7-4-16(22)10-20(19)23/h2-10,14,17H,11-13H2,1H3/t17-,21+/m1/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO[C@@](Cn3ccnc3)(O2)c4ccc(Cl)cc4Cl |
| IUPAC-namn | [(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.365 |
| Formel vikt | 482.047 |