Learn More
Tocris Bioscience™ (2R,4R)-APDC
GREENER_CHOICE
Code produit 18035332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
18035332 10 mg
30001421 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18035332 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1208/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Highly selective group II agonist
A highly selective and relatively potent group II metabotropic glutamate receptor agonist. EC50 values are 0.4, 0.4, > 100, > 100, > 300 and > 300 μM for human mGlu2, mGlu3, mGlu1, mGlu5, mGlu4 and mGlu7 receptors respectively. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169209-63-6
Molekylformel C6H10N2O4
Spécification
Kemiskt namn eller material (2R, 4R)-APDC
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 174.16
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 174.156
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.