Läs mer
(2R,4R)-rel-2,4-Bis(2’,4’-difluorophenyl)-2,4-dihydroxypentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,4R)-rel-2,4-Bis(2',4'-difluorophenyl)-2,4-dihydroxypentane |
| CAS | 1329616-28-5 |
| Molekylformel | C17H16F4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16F4O2/c1-16(22,12-5-3-10(18)7-14(12)20)9-17(2,23)13-6-4-11(19)8-15(13)21/h3-8,22-23H,9H2,1-2H3/t16-,17-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@](O)(C[C@@](C)(O)c1ccc(F)cc1F)c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC-namn | (2R,4R)-2,4-bis(2,4-difluorophenyl)pentane-2,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.3 |
| Formel vikt | 328.1086 |