Läs mer
2R,4R-Sacubitril, MedChemExpress
Beskrivning
2R,4R-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2R,4R-Sacubitril |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 766480-48-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29NO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@H](C(OCC)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.49 |
| Visa mer |