Läs mer
(2R,4R)-Sacubitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,4R)-Sacubitril |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17-,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 411.205 |
| Procent renhet | >95% |