Läs mer
(2R,4S)-Itrakonazol (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,4S)-Itraconazole (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 873066-43-4 |
| Molekylformel | C35H38Cl2N8O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=C(N3CCN(C4=CC=C(OC[C@H]5CO[C@@](C6=C(Cl)C=C(Cl)C=C6)(CN7C=NC=N7)O5)C=C4)CC3)C=C2)C=NN1C(C)CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 705.63 |