Läs mer
2R,4S-Sacubitril, MedChemExpress
Descrizione
2R,4S-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is approved by the Food and Drug Administration for use in combination with valsartan for the treatment of patients with heart failure.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 2R,4S-Sacubitril |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 761373-05-1 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29NO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C(OCC)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.49 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?