missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,4S)-Sacubitril-O-isobutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,4S)-Sacubitril-O-isobutane |
| CAS | 149709-64-8 |
| Molekylformel | C28H37NO5 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | [S-(R*,S*)]-gamma-[[4-(1,1-Dimethylethoxy)-1,4-dioxobutyl]amino]-alpha-methyl-1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid Ethyl Ester, (2R,4S)-Ethyl 5-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-(4-(tert-butoxy)-4-oxobutanamido)-2-methylpentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37NO5/c1-6-33-27(32)20(2)18-24(29-25(30)16-17-26(31)34-28(3,4)5)19-21-12-14-23(15-13-21)22-10-8-7-9-11-22/h7-15,20,24H,6,16-19H2,1-5H3,(H,29,30)/t20-,24+/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl (2R,4S)-2-methyl-4-[[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoyl]amino]-5-(4-phenylphenyl)pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.6 |
| Formel vikt | 467.2672 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?