Läs mer
(2R,5R)-1-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)fenyl]-2,5-dimetylfosfolian, 97 %
Produktkod. 15408306
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408306 100 mg 100mg
15418306 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63420.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1044256-04-3 | C15H21O2P | 264,305 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1044256-04-3
Molekylformel C15H21O2P
Molekylvikt (g/mol) 264.305
MDL-nummer MFCD09842713
InChI-nyckel JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Synonym 2r,5r-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, r,r-me-rajphos, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2r,5r-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 71310562
IUPAC-namn 2-[2-[(2R,5R)-2,5-dimetylfosfolan-1-yl]fenyl]-1,3-dioxolan
LEDER CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,5R)-1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-dimethylphospholane
Färg Färglös till gul
Densitet 1.105 g/mL
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.572
Kvantitet 100 mg
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 264.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.