Läs mer
(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, 97+%
Produktkod. 15425495
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425495 250 mg 250mg
15415495 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60834.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 638132-66-8 | C18H28OP2 | 322.369 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638132-66-8
Molekylformel C18H28OP2
Molekylvikt (g/mol) 322.369
MDL-nummer MFCD09750450
InChI-nyckel ORZVYNTUPREFTI-KLHDSHLOSA-N
Synonym r,r-me-bozphos, 1-2r,5r-2,5-dimethylphospholanyl-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholanyl-1-oxide benzene, 1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano, 1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene monooxide, 1,2-bis 2r,5r-2,5-dimethylphospholano benzene monooxide, kanata purity, 1,1'-1,2-phenylene bis 2r-2alpha,5beta-dimethyltetrahydro-1h-phosphole-1-one, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, 97+%, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethyl-1??-phospholan-1-one, 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane 1-oxide, 1-2-2alpha,5beta-dimethyltetrahydro-1h-phosphole-1-yl phenyl-2alpha,5beta-dimethyltetrahydro-1h-phosphole 1-oxide
PubChem CID 11209472
IUPAC-namn (2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-dimetylfosfolan-1-yl]fenyl]-2,5-dimetyl-1$l^{5}-fosfolan-1-oxid
LEDER CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3(=O)C(CCC3C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide
Smältpunkt 116°C to 122°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation −171° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 322.36
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.