Läs mer
(2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 1247119-31-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H24 N2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,5-Hexanediamine, 1,6-diphenyl-, hydrochloride (1:2), (2R,5R)-, (R,R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride, (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2.2ClH/c19-17(13-15-7-3-1-4-8-15)11-12-18(20)14-16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17-18H,11-14,19-20H2;2*1H/t17-,18-;;/m1../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.N[C@H](CC[C@@H](N)Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2R,5R)-1,6-diphenylhexane-2,5-diamine;dihydrochloride |
| Visa mer |