Läs mer
(2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,5R)-1,6-Diphenylhexane-2,5-diamine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2.2ClH/c19-17(13-15-7-3-1-4-8-15)11-12-18(20)14-16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17-18H,11-14,19-20H2;2*1H/t17-,18-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 340.1473 |