missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,5R)-1-Benzyl 2-Methyl 5-(but-3-en-1-yl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,5R)-1-Benzyl 2-Methyl 5-(but-3-en-1-yl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| CAS | 690211-36-0 |
| Molekylformel | C18H23NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO4/c1-3-4-10-15-11-12-16(17(20)22-2)19(15)18(21)23-13-14-8-6-5-7-9-14/h3,5-9,15-16H,1,4,10-13H2,2H3/t15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1CC[C@@H](CCC=C)N1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-O-benzyl 2-O-methyl (2R,5R)-5-but-3-enylpyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vikt | 317.1627 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?