missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-(2R,5S)-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-(2R,5S)-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine |
| CAS | 155836-78-5 |
| Molekylformel | C9H18N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| LEDER | CC1CNC(CN1CC=C)C |
| IUPAC-namn | (2R,5S)-2,5-dimethyl-1-prop-2-enylpiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.26 |
| Formel vikt | 154.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?