missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,5S,10aS,10bS)-Octahydro-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,5S,10aS,10bS)-Octahydro-10b-hydroxy-5-isobutyl-2-isopropyl-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 24177-07-9 |
| Molekylformel | C17 H26 N2 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | [2R-(2alpha,5alpha,10abeta,10balpha)]-Octahydro-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-5-(2-methylpropyl)-3,6-dioxo-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O6/c1-9(2)8-11-13(20)18-7-5-6-12(18)17(24)19(11)14(21)16(25-17,10(3)4)15(22)23/h9-12,24H,5-8H2,1-4H3,(H,22,23)/t11-,12?,16+,17-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@@H]1N2C(=O)[C@](O[C@@]2(O)C3CCCN3C1=O)(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,4R,7S)-2-hydroxy-7-(2-methylpropyl)-5,8-dioxo-4-propan-2-yl-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.02,6]dodecane-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.398 |
| Formel vikt | 354.179 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?