Läs mer
(2R,5S)-5-(3,4-Dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,5S)-5-(3,4-Dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester |
| CAS | 389128-28-3 |
| Molekylformel | C22 H28 O12 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O12/c1-8-5-14(24)32-12-6-10(3-4-11(8)12)31-22-20(18(28)16(26)13(7-23)33-22)34-21-19(29)17(27)15(25)9(2)30-21/h3-6,9,13,15-23,25-29H,7H2,1-2H3/t9?,13?,15-,16-,17?,18?,19?,20?,21-,22+/m0/s1 |
| LEDER | CC1O[C@@H](OC2C(O)[C@@H](O)C(CO)O[C@H]2Oc3ccc4C(=CC(=O)Oc4c3)C)C(O)C(O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | 7-[(2S,5R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,5R)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4-methylchromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.45 |
| Formel vikt | 484.158 |