missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,5S)-5-Acetyloxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
(2R,5S)-5-Acetyloxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,5S)-L-Menthol-5-(acetyloxy)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| CAS | 147126-65-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2R,5S)-L-Menthol-5-(acetyloxy)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H26 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(acetyloxy)-, (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (2R,5S)-, 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(acetyloxy)-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, [1R-[1α(2R*,5S*),2β,5α]]-, (2R,5S)-L-Menthol-5-(acetyloxy)-1,3-oxathiolane-2-carboxylate, (2R-cis)-5-Acetoxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1R,2S,5R)-Menthyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O5S/c1-9(2)12-6-5-10(3)7-13(12)20-15(18)16-21-14(8-22-16)19-11(4)17/h9-10,12-14,16H,5-8H2,1-4H3/t10-,12+,13-,14+,16-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H]2O[C@@H](CS2)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (2R,5S)-5-acetyloxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?