missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R,6R,7R)- and (2S,6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid (Δ-3-Cefaclor), Mikromol™
Beskrivning
(2R,6R,7R)- and (2S,6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid (Δ-3-Cefaclor)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delta-3-Cefaclor |
| CAS | 152575-13-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Delta-3-Cefaclor |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H14 Cl N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cefaclor Imp. D (EP), Cefaclor Delta-3 Isomer, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-chloro-8-oxo-, [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-, Cefaclor Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9-11,14H,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11?,14-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC=C(Cl)C(N2C1=O)C(=O)O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?