Läs mer
(2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)morpholine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30008329
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30008329 250 mg -
30007402 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD474815250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 922734-43-8
Molekylformel C16H26ClNO
Molekylvikt (g/mol) 283.84
Synonym (±)-2,6-cis-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)-morpholine Hydrochloride, Amorolfine EP Impurity C
LEDER Cl.CC(CN1C[C@@H](C)O[C@@H](C)C1)Cc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)morpholine Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H25NO.ClH/c1-13(9-16-7-5-4-6-8-16)10-17-11-14(2)18-15(3)12-17;/h4-8,13-15H,9-12H2,1-3H3;1H/t13?,14-,15+;
Formel vikt 283.1703