Läs mer
(2R,6S)-tert-Butyl 2,6-dimetyl-4-oxopiperidin-1-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R,6S)-tert-Butyl 2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1005397-64-7 |
| Molekylformel | C12H21NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | cis-2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO3/c1-8-6-10(14)7-9(2)13(8)11(15)16-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+ |
| LEDER | C[C@H]1CC(=O)C[C@@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2R,6S)-2,6-dimetyl-4-oxopiperidin-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.3 |
| Formel vikt | 227.1521 |