Läs mer
(2R,6S)-tert-Butyl 2,6-dimetyl-4-oxopiperidin-1-karboxylat, TRC
Produktkod. 30329793
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30329793 100 mg
1 options
Produktkod. 30329793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB942880100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,6S)-tert-Butyl 2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
CAS 1005397-64-7
Molekylformel C12H21NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym cis-2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H21NO3/c1-8-6-10(14)7-9(2)13(8)11(15)16-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+
LEDER C[C@H]1CC(=O)C[C@@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl (2R,6S)-2,6-dimetyl-4-oxopiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 227.3
Formel vikt 227.1521