Läs mer
(+)-(2R,8aS)-(kamforylsulfonyl)oxaziridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10561711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10561711 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10561711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294580010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104322-63-6 | C10H15NR3S | 229,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-(2R, 8aS)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine
Namnnotering 99+%, (99+% e.e.)
CAS 104322-63-6
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H15NO3S
MDL-nummer MFCD00075319
Kvantitet 1 g
Fieser 16,61; 17,66
Specifikt rotationsförhållande 46,60 (25,00 °C c=2, CHCl3)
Specifik rotation 46.6
Synonym 1r---10-camphorsulfonyl oxaziridine
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i kloroform
InChI-nyckel GBBJBUGPGFNISJ-SKVWKECBSA-N
LEDER CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)N4C3(C2)O4)C
Molekylvikt (g/mol) 229.3
PubChem CID 86278372
Formel vikt 229.3
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.