missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2R)-(-)-Glycidyl Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-(-)-Glycidyl Tosylate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 228.0456 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?