Läs mer
(2R)-hydroxifenyleddiksyra ((R)-mandelsyra), Mikromol™
Produktkod. 30049346
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049346 25 mg
30052462 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049346 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0317.100025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2R)-hydroxyfenyleddiksyra ((R)-mandelsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Mandelic Acid
CAS 611-71-2
Analyt- eller komponentnamn (R)-Mandelic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (R)-Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Impurity E, Sertraline Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
LEDER O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxy-2-fenyleddiksyra
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 152.0473 g/mol