Läs mer
(2R)-metyl 3-{[tert-butyldimetylsilyl)oxy]}-2-metylpropionat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-Methyl 3-([tert-Butyl(dimethylsilyl)oxy])-2-methylpropionate |
| CAS | 105859-44-7 |
| Molekylformel | C11H24O3Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O3Si/c1-9(10(12)13-5)8-14-15(6,7)11(2,3)4/h9H,8H2,1-7H3/t9-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](C)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | metyl(2R)-3-[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxy-2-metylpropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.39 |
| Formel vikt | 232.1495 |