Läs mer
(2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate, MedChemExpress
Produktkod. 16483878
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483878 10 mg 10mg
16462886 25 mg -
16441029 1 mg -
16436607 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483878 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103641
MedChemExpress (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2R)-Octyl-2-HG) is a modified form of D-isomer 2-Hydroxyglutarate.
(2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2R)-Octyl-2-HG) is a modified form of D-isomer 2-Hydroxyglutarate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate
Fysisk form Solid
CAS 1391194-67-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H24O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym (2R)-Octyl-2-HG
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (384.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCCCCCCCC)[C@H](O)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 260.33
Formel vikt 260.33
Procent renhet 95.0%