Läs mer
(2R)-Tetrahydro-2-furanmethanamin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30423789
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423789 1 g
30412896 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30423789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2935551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7175-80-6
Molekylformel C5H11NO . HCl
Molekylvikt (g/mol) 137.61
Synonym (R)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride, (R)-Tetrahydro-furfurylamine Hydrochloride, (-)-(R)-Tetrahydrofurfurylamine Hydrochloride, (2R)-2-Aminomethyltetrahydrofuran Hydrochloride, (2R)-Tetrahydrofuran-2-methanamine Hydrochloride, (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine Hydrochloride, (R)-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine Hydrochloride, (R)-1-(Tetrahydrofuran-2-yl)methylamine Hydrochloride, (R)-Tetrahydrofurfurylamine Hydrochloride, [((R)-Tetrahydrofuran-2-yl)methyl]amine Hydrochloride, [(R)-1-(Tetrahydro-furan-2-yl)]-methylamine Hydrochloride, [[(2R)-Tetrahydro-2-furanyl]methyl]amine Hydrochloride
LEDER NC[C@H]1CCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H11NO.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m1./s1