Läs mer
(2R)-Vildagliptin, TRC
Produktkod. 30003218
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003218 250 mg
30011493 10 mg
30010174 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV305005250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1036959-27-9
Molekylformel C17H25N3O2
Molekylvikt (g/mol) 303.4
Synonym 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-, (2R)-, (2R)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, (R)-Vildagliptin
IUPAC-namn (2R)-1-[2-[(3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidin-2-karbonitril
LEDER OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCC[C@@H]4C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Vildagliptin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m1/s1
Formel vikt 303.1947
Procent renhet >95%