Läs mer
(2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol |
| CAS | 7695-63-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H19 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Metoprolol Succinate Imp. F (EP), Metoprolol Tartrate Imp. F (EP), Metoprolol Imp. F (EP), (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Metoprolol Succinate Impurity F, Metoprolol Tartrate Impurity F, Metoprolol Impurity F, Metoprolol Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(2)13-8-11(14)9-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13-14H,8-9H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccccc1 |
| Visa mer |