Läs mer
(2RS)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridyl ((RS)-Anatabine), Mikromol™
Beskrivning
(2RS)-1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridyl ((RS)-Anatabine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Anatabine |
| CAS | 2743-90-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (+/-)-Anatabine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C10 H12 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Anatabine, 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-, (RS)-Anatabine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-dipyridine, Nicotine Imp. A (EP), Nicotine USP Related Compound A, Nicotine USP RC A, 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-, (+/-)-, (+/-)-Anatabine, Nicotine Related Compound A, Nicotine Impurity A as Racemate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2 |
| LEDER | C1NC(CC=C1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl)pyridine |
| Visa mer |